Learn More
Imazamox, TRC
Código de producto. 17963955
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17963955 500 mg 500 miligramos
17931945 50 mg 50 miligramos
17954305 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17963955 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI268550500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 114311-32-9
Fórmula molecular C15 H19 N3 O4
Peso molecular (g/mol) 305.33
Sinónimo Imazamox, 2-[4,5-Dihydro-4-methyl-4-(1-methylethyl)-5-oxo-1H-imidazol-2-yl]-5-(methoxymethyl)-3-pyridinecarboxylic acid, (±)-Imazamox, 2-[4-Isopropyl-4-methyl-5-oxo-2-imidazolin-2-yl]-5-methoxymethylnicotinic acid, 5-Methoxymethyl-2-(4-isopropyl-4-methyl-5-oxo-2-imidazolin-2-yl) nicotinic acid, AC 299263, CL 299263, Global, Imazamox, Pulsar, Pulsar (herbicide), Pulsar 40, Raptor, Raptor (herbicide), Sweeper, Sweeper 70DG, 3-Pyridinecarboxylic acid, 2-[4,5-dihydro-4-methyl-4-(1-methylethyl)-5-oxo-1H-imidazol-2-yl]-5-(methoxymethyl)-
Nombre IUPAC 5-(metoximetil)-2-(4-metil-5-oxo-4-propano-2-il-1H-imidazol-2-il)piridina-3-carboxílico
SMILES COCc1cnc(C2=NC(C)(C(C)C)C(=O)N2)c(c1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Imazamox
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H19N3O4/c1-8(2)15(3)14(21)17-12(18-15)11-10(13(19)20)5-9(6-16-11)7-22-4/h5-6,8H,7H2,1-4H3,(H,19,20)(H,17,18,21)
Formula Weight (peso de la fórmula) 305.1376
Porcentaje de pureza >95%