Learn More
Éster metílico de imazamox, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Imazamox-methyl |
| CAS | 114526-46-4 |
| Fórmula molecular | C16 H21 N3 O4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 3-Pyridinecarboxylic acid, 2-[4,5-dihydro-4-methyl-4-(1-methylethyl)-5-oxo-1H-imidazol-2-yl]-5-(methoxymethyl)-, methyl ester, Methyl 2-[4,5-dihydro-4-methyl-4-(1-methylethyl)-5-oxo-1H-imidazol-2-yl]-5-(methoxymethyl)-3-pyridinecarboxylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H21N3O4/c1-9(2)16(3)15(21)18-13(19-16)12-11(14(20)23-5)6-10(7-17-12)8-22-4/h6-7,9H,8H2,1-5H3,(H,18,19,21) |
| SMILES | COCc1cnc(C2=NC(C)(C(C)C)C(=O)N2)c(c1)C(=O)OC |
| Nombre IUPAC | 5-(metoximetil)-2-(4-metil-5-oxo-4-propan-2-il-1H-imidazol-2-il)piridina-3-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 319.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 319.1532 |