Learn More
Imazamethabenz-metil, TRC
Código de producto. 30137033
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137033 25 mg 25 miligramos
17980585 5 mg 5 miligramos
17961695 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137033 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI26863025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 81405-85-8
Fórmula molecular C16 H20 N2 O3
Peso molecular (g/mol) 288.34
Sinónimo Benzoic acid, 2-[4,5-dihydro-4-methyl-4-(1-methylethyl)-5-oxo-1H-imidazol-2-yl]-4(or 5)-methyl-, methyl ester (9CI, ACI), AC 222293, Assert, Assert 300, Dagger, Dagger G, Imazamethabenz methyl ester, Imazamethabenz-methyl
Nombre IUPAC metil-4-metil-2-(4-metil-5-oxo-4-propano-2-il-1H-imidazol-2-il)benzoato; metil-5-metil-2-(4-metil-5-oxo-4-propano-2-il-1H-imidazol-2-il)benzoato
SMILES COC(=O)c1ccc(C)cc1C2=NC(C)(C(C)C)C(=O)N2.COC(=O)c3cc(C)ccc3C4=NC(C)(C(C)C)C(=O)N4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Imazamethabenz-methyl
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/2C16H20N2O3/c1-9(2)16(4)15(20)17-13(18-16)12-8-10(3)6-7-11(12)14(19)21-5;1-9(2)16(4)15(20)17-13(18-16)11-7-6-10(3)8-12(11)14(19)21-5/h2*6-9H,1-5H3,(H,17,18,20)
Formula Weight (peso de la fórmula) 576.2948