Learn More
Imazametabenz-metil 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30316775
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Código de producto. Cantidad
30316775 1 mL
1 options
Código de producto. 30316775 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREXA14281500AL
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Imazamethabenz-methyl
CAS 81405-85-8
Nombres de analitos o componentes Imazamethabenz-methyl
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H20 N2 O3
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Benzoic acid, 2-[4,5-dihydro-4-methyl-4-(1-methylethyl)-5-oxo-1H-imidazol-2-yl]-4(or 5)-methyl-, methyl ester (9CI, ACI), AC 222293, Assert, Assert 300, Dagger, Dagger G, Imazamethabenz methyl ester, Imazamethabenz-methyl
Fórmula InChI InChI=1S/2C16H20N2O3/c1-9(2)16(4)15(20)17-13(18-16)12-8-10(3)6-7-11(12)14(19)21-5;1-9(2)16(4)15(20)17-13(18-16)11-7-6-10(3)8-12(11)14(19)21-5/h2*6-9H,1-5H3,(H,17,18,20)
Tipo de solución Single Solution
SMILES COC(=O)c1ccc(C)cc1C2=NC(C)(C(C)C)C(=O)N2.COC(=O)c3cc(C)ccc3C4=NC(C)(C(C)C)C(=O)N4
Nombre IUPAC 4-metil-2-(4-metil-5-oxo-4-propan-2-il-1H-imidazol-2-il)benzoato de metilo; 5-metil-2-(4-metil-5-oxo-4-propan-2-il-1H-imidazol-2-il)benzoato de metilo
Solvent or Matrix Acetonitrile
Industry Type Environmental Testing
Peso molecular (g/mol) 288.34
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.1474 g/mol