Learn More
Imazalil, MedChemExpress
Código de producto. 16428636
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16428636 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16428636 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1134
MedChemExpress Imazalil (Enilconazole) is a fungicide, widely used in agriculture, particularly in the growing of citrus fruits, also used in veterinary medicine as a topical antimycotic.
Imazalil (Enilconazole) is a fungicide, widely used in agriculture, particularly in the growing of citrus fruits, also used in veterinary medicine as a topical antimycotic.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Imazalil
Forma física Solid
CAS 35554-44-0
Color Amarillo claro
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H14Cl2N2O
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo Enilconazole
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (336.50 mM) ∣H2O : 20 mg/mL (67.30 mM; Need ultrasonic)
SMILES C=CCOC(C1=CC=C(Cl)C=C1Cl)CN2C=CN=C2
Peso molecular (g/mol) 297.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.18
Porcentaje de pureza 99.2%