Descripción
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad y materiales de referencia orgánicos.
- Producido conforme a ISO 9001
- Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
- Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Imazalil |
| CAS | 35554-44-0 |
| % máx. CAS | ≤ 100% |
| Temperatura de inflamación | 192°C |
| Beilstein | 545683 |
| Color | Amarillo claro a marrón |
| Punto de fusión | 52.7°C |
| Punto de ebullición | >340°C |
| Sinónimo | 1-[2-(Allyloxy)-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]imidazole |
| Peso molecular (g/mol) | 297.2 g/mol |
| Mostrar más |