Learn More
Imatinib (Piperidina)-N, N-dióxido de Nar, TRC
Código de producto. 17944125
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17944125 1 mg 1 miligramo
17911935 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17944125 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI2680201MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 571186-93-1
Fórmula molecular C29 H31 N7 O3
Peso molecular (g/mol) 525.6
Sinónimo 4-[(4-methyl-1,4-dioxido-1-piperazinyl)methyl]-N-[4-methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]benzamide, Imatinib (Piperidine)-N,N-dioxide, Imatinib N1,N4-Dioxide, Benzamide, 4-[(4-methyl-1,4-dioxido-1-piperazinyl)methyl]-N-[4-methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]-
Nombre IUPAC 4-[(4-metil-1,4-dioxidopiperazina-1,4-diio-1-il)metil]-N-[4-metil-3-[(4-piridina-3-ilpirimidina-2-il)amino]fenil]benzamida
SMILES Cc1ccc(NC(=O)c2ccc(C[N+]3([O-])CC[N+](C)([O-])CC3)cc2)cc1Nc4nccc(n4)c5cccnc5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Imatinib N1,N4-dioxide
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C29H31N7O3/c1-21-5-10-25(18-27(21)34-29-31-13-11-26(33-29)24-4-3-12-30-19-24)32-28(37)23-8-6-22(7-9-23)20-36(39)16-14-35(2,38)15-17-36/h3-13,18-19H,14-17,20H2,1-2H3,(H,32,37)(H,31,33,34)
Formula Weight (peso de la fórmula) 525.2488