Learn More
Imatinib (piperidina)-1-óxido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Imatinib (Piperidine)-1-oxide |
| CAS | 938082-57-6 |
| Fórmula molecular | C29 H31 N7 O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Benzamide, 4-[(4-methyl-1-oxido-1-piperazinyl)methyl]-N-[4-methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]-, 4-[(4-Methyl-1-oxido-1-piperazinyl)methyl]-N-[4-methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]benzamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C29H31N7O2/c1-21-5-10-25(18-27(21)34-29-31-13-11-26(33-29)24-4-3-12-30-19-24)32-28(37)23-8-6-22(7-9-23)20-36(38)16-14-35(2)15-17-36/h3-13,18-19H,14-17,20H2,1-2H3,(H,32,37)(H,31,33,34) |
| SMILES | CN1CC[N+]([O-])(Cc2ccc(cc2)C(=O)Nc3ccc(C)c(Nc4nccc(n4)c5cccnc5)c3)CC1 |
| Nombre IUPAC | 4-[(4-metil-1-oxidopiperazin-1-io-1-il)metil]-N-[4-metil-3-[(4-piridin-3-ilpirimidin-2-il)amino]fenil]benzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 509.6 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 509.2539 |