Learn More
Imatinib (piperazina)-4-óxido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Imatinib (Piperidine)-N-oxide |
| CAS | 571186-91-9 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C29 H31 N7 O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Benzamide, 4-[(4-methyl-4-oxido-1-piperazinyl)methyl]-N-[4-methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]-, 4-[(4-Methyl-4-oxido-1-piperazinyl)methyl]-N-[4-methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]benzamide, CGP 71422, Imatinib (piperidine)-N-oxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C29H31N7O2/c1-21-5-10-25(18-27(21)34-29-31-13-11-26(33-29)24-4-3-12-30-19-24)32-28(37)23-8-6-22(7-9-23)20-35-14-16-36(2,38)17-15-35/h3-13,18-19H,14-17,20H2,1-2H3,(H,32,37)(H,31,33,34) |
| SMILES | Cc1ccc(NC(=O)c2ccc(CN3CC[N+](C)([O-])CC3)cc2)cc1Nc4nccc(n4)c5cccnc5 |
| Nombre IUPAC | 4-[(4-metil-4-oxidopiperazin-4-io-1-il)metil]-N-[4-metil-3-[(4-piridin-3-ilpirimidin-2-il)amino]fenil]benzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 509.6 |
| Mostrar más |