Learn More
Imatinib N1,N4-Dióxido, Mikromol™
Descripción
Dióxido de imatinib N1,N4
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Imatinib N1,N4-dioxide |
| CAS | 571186-93-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Imatinib N1,N4-dioxide |
| Condiciones de envío | Ice pack (-20°C) |
| Fórmula molecular | C29 H31 N7 O3 |
| Sinónimo | 4-[(4-methyl-1,4-dioxido-1-piperazinyl)methyl]-N-[4-methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]benzamide, Imatinib (Piperidine)-N,N-dioxide, Imatinib N1,N4-Dioxide, Benzamide, 4-[(4-methyl-1,4-dioxido-1-piperazinyl)methyl]-N-[4-methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C29H31N7O3/c1-21-5-10-25(18-27(21)34-29-31-13-11-26(33-29)24-4-3-12-30-19-24)32-28(37)23-8-6-22(7-9-23)20-36(39)16-14-35(2,38)15-17-36/h3-13,18-19H,14-17,20H2,1-2H3,(H,32,37)(H,31,33,34) |
| SMILES | Cc1ccc(NC(=O)c2ccc(C[N+]3([O-])CC[N+](C)([O-])CC3)cc2)cc1Nc4nccc(n4)c5cccnc5 |
| Nombre IUPAC | 4-[(4-metil-1,4-dioxidopiperazina-1,4-diio-1-il)metil]-N-[4-metil-3-[(4-piridin-3-ilpirimidin-2-il)amino]fenil]benzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 525.6 |
| Mostrar más |