Learn More
Impureza de Meta-metil-piperazina de imatinib, TRC
Código de producto. 30398801
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30398801 25 mg
30388816 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30398801 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI26799025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1246819-59-9
Fórmula molecular C29 H31 N7 O
Peso molecular (g/mol) 493.6
Sinónimo 3-[(4-Methyl-1-piperazinyl)methyl]-N-[4-methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]benzamide, Benzamide, 3-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]-N-[4-methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]-
Nombre IUPAC 3-[(4-metilpiperazina-1-il)metil]-N-[4-metil-3-[(4-piridina-3-ilpirimidina-2-il)amino]fenilbenzamida
SMILES CN1CCN(Cc2cccc(c2)C(=O)Nc3ccc(C)c(Nc4nccc(n4)c5cccnc5)c3)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Imatinib meta-Methyl-piperazine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C29H31N7O/c1-21-8-9-25(18-27(21)34-29-31-12-10-26(33-29)24-7-4-11-30-19-24)32-28(37)23-6-3-5-22(17-23)20-36-15-13-35(2)14-16-36/h3-12,17-19H,13-16,20H2,1-2H3,(H,32,37)(H,31,33,34)
Formula Weight (peso de la fórmula) 493.259
Porcentaje de pureza >95%