Learn More
Imatinib Mesylate, MedChemExpress
Código de producto. 16481936
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
200 mg
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
200 miligramos
5 g
500 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16481936 500 mg 500 miligramos
16431336 200 mg 200 miligramos
16430608 5 g 5 g
16411959 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16481936 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY50946
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Imatinib Mesylate (STI571 Mesylate) is a tyrosine kinases inhibitor that inhibits c-Kit, Bcr-Abl, and PDGFR (IC50=100 nM) tyrosine kinases.
Imatinib Mesylate (STI571 Mesylate) is a tyrosine kinases inhibitor that inhibits c-Kit, Bcr-Abl, and PDGFR (IC50=100 nM) tyrosine kinases.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Imatinib Mesylate
CAS 220127-57-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H35N7O4S
Cantidad 500 mg
Sinónimo STI571 MesylateCGP-57148B Mesylate
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (211.97 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (84.79 mM)
SMILES O=S(O)(C)=O.O=C(NC1=CC=C(C(NC2=NC=CC(C3=CC=CN=C3)=N2)=C1)C)C4=CC=C(CN5CCN(CC5)C)C=C4
Peso molecular (g/mol) 589.71
Formula Weight (peso de la fórmula) 589.71
Porcentaje de pureza 99.43%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease