Learn More
Thermo Scientific Chemicals Mesilato de imatinib, 98 %
Código de producto. 15658715 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15658715 5 g 5 g
15648715 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15658715 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 461080050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    675.00€
    576.65€ / 5 g
    Ahorro 98.35€
    14% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 220127-57-1 | C30H35N7O4S | 589.72 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 220127-57-1
Fórmula molecular C30H35N7O4S
Peso molecular (g/mol) 589.72
Número MDL MFCD04307699
Clave InChI YLMAHDNUQAMNNX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo imatinib mesylate, gleevec, glivec, imatinib mesilate, imatinib methanesulfonate, imatinib mesylate sti571, imatinib monomesylate, unii-8a1o1m485b, imatinib, methanesulfonate salt
PubChem CID 123596
ChEBI CHEBI:31690
Nombre IUPAC ácido metanosulfónico;4-[(4-metilpiperazin-1-il)metil]-N-[4-metil-3-[(4-piridin-3-ilpirimidina-2-il)amino]fenil]benzamida
SMILES CS(O)(=O)=O.CN1CCN(CC2=CC=C(C=C2)C(=O)NC2=CC=C(C)C(NC3=NC=CC(=N3)C3=CC=CN=C3)=C2)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Imatinib mesylate
Punto de fusión 209.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 589.71
Porcentaje de pureza 98%