Learn More
Mesilato de imatinib, Mikromol™
Código de producto. 18040430
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18040430 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 18040430 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3566.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Mesilato de imatinib
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Imatinib mesilate
CAS 220127-57-1
Nombres de analitos o componentes Imatinib mesilate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C29 H31 N7 O . C H4 O3 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Benzamide, 4-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]-N-[4-methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]-, methanesulfonate (1:1), Benzamide, 4-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]-N-[4-methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]-, monomethanesulfonate (9CI), 1-Methyl-4-(4-((4-methyl-3-((4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl)amino)phenyl)carbamoyl)benzyl)piperazine methanesulfonate, CGP 57148B, Gleevac, Gleevec, Glivec, Imatinib mesilate, Imatinib mesylate, Mitinab, STI 571
Fórmula InChI InChI=1S/C29H31N7O.CH4O3S/c1-21-5-10-25(18-27(21)34-29-31-13-11-26(33-29)24-4-3-12-30-19-24)32-28(37)23-8-6-22(7-9-23)20-36-16-14-35(2)15-17-36;1-5(2,3)4/h3-13,18-19H,14-17,20H2,1-2H3,(H,32,37)(H,31,33,34);1H3,(H,2,3,4)
SMILES CN1CCN(Cc2ccc(cc2)C(=O)Nc3ccc(C)c(Nc4nccc(n4)c5cccnc5)c3)CC1.CS(=O)(=O)O
Nombre IUPAC ácido metanosulfónico;4-[(4-metilpiperazin-1-il)metil]-N-[4-metil-3-[(4-piridin-3-ilpirimidina-2-il)amino]fenil]benzamida
Peso molecular (g/mol) 589.71
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 589,2471 g/mol