Learn More
Clorhidrato de Imatinib, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Imatinib Hydrochloride |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C29H31N7O.ClH/c1-21-5-10-25(18-27(21)34-29-31-13-11-26(33-29)24-4-3-12-30-19-24)32-28(37)23-8-6-22(7-9-23)20-36-16-14-35(2)15-17-36;/h3-13,18-19H,14-17,20H2,1-2H3,(H,32,37)(H,31,33,34);1H |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 529.2357 |