Learn More
Imatinib EP Impureza F, Mikromol™
Código de producto. 30049609
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30049609 25 mg 25 miligramos
17973506 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30049609 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3566.060025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Impureza F de Imatinib EP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material N-(5-Amino-2-methylphenyl)-4-(3-pyridyl)-2-pyrimidineamine
CAS 152460-10-1
Nombres de analitos o componentes N-(5-Amino-2-methylphenyl)-4-(3-pyridyl)-2-pyrimidineamine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C16 H15 N5
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 4-Methyl-N3-[4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]benzene-1,3-diamine, 4-Methyl-3-[4-(3-pyridyl)pyrimidin-2-ylamino]aniline, 4-Methyl-N3-[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]-1,3-benzenediamine, Imatinib Mesilate Imp. F (EP), N-(5-Amino-2-methylphenyl)-4-(3-pyridyl)-2-pyrimidineamine, 4-Methyl-N3-[4-(3-pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]benzene-1,3-diamine, Imatinib Imp F (EP), 4-Methyl-N3-[4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]benzene-1,3-diamine, Imatinib Mesilate Impurity F, Imatinib Impurity F
Fórmula InChI InChI=1S/C16H15N5/c1-11-4-5-13(17)9-15(11)21-16-19-8-6-14(20-16)12-3-2-7-18-10-12/h2-10H,17H2,1H3,(H,19,20,21)
SMILES Cc1ccc(N)cc1Nc2nccc(n2)c3cccnc3
Nombre IUPAC 4-metil-3-N-(4-piridin-3-ilpirimidin-2-il)benceno-1,3-diamina
Peso molecular (g/mol) 277.32
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 277,1327 g/mol