Learn More
Imatinib-d3 (N-metil-d3), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Genfatinib-d3 (Imatinib-d3) |
| CAS | 1134803-18-1 |
| Fórmula molecular | C29 D3 H28 N7 O |
| Cantidad | 0.01 g |
| Sinónimo | Benzamide, 4-[[4-(methyl-d3)-1-piperazinyl]methyl]-N-[4-methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]-, 4-[[4-(Methyl-d3)-1-piperazinyl]methyl]-N-[4-methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]benzamide, 4-(4-Trideuteriomethylpiperazin-1-ylmethyl)-N-[4-methyl-3-[[4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino]phenyl]benzamide, Genfatinib-d3, Imatinib-d3, Imatinib-D3 (N-methyl-D3) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C29H31N7O/c1-21-5-10-25(18-27(21)34-29-31-13-11-26(33-29)24-4-3-12-30-19-24)32-28(37)23-8-6-22(7-9-23)20-36-16-14-35(2)15-17-36/h3-13,18-19 H,14-17,20H2,1-2H3,(H,32,37)(H,31,33,34)/i2D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])N1CCN(Cc2ccc(cc2)C(=O)Nc3ccc(C)c(Nc4nccc(n4)c5cccnc5)c3)CC1 |
| Nombre IUPAC | N-[4-metil-3-[(4-piridin-3-ilpirimidin-2-il)amino]fenil]-4-[[4-(trideuteriometil)piperazin-1-il]metil]benzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 496.621 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 496.278 g/mol |
| Mostrar más |