Learn More
Ácido 4-benzoico de imatinib, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Imatinib 4-Benzoic Acid |
| CAS | 1356565-49-5 |
| Fórmula molecular | C36 H35 N7 O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 4-[[4-[[4-[[[4-Methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]amino]carbonyl]phenyl]methyl]-1-piperazinyl]methyl]benzoic Acid, 4-((4-(4-((4-Methyl-3-((4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl)amino)phenyl)carbamoyl)benzyl)piperazin-1-yl)methyl)benzoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C36H35N7O3/c1-25-4-13-31(21-33(25)41-36-38-16-14-32(40-36)30-3-2-15-37-22-30)39-34(44)28-9-5-26(6-10-28)23-42-17-19-43(20-18-42)24-27-7-11-29(12-8-27)35(45)46/h2-16,21-22H,17-20,23-24H2,1H3,(H,39,44)(H,45,46)(H,38,40,41) |
| SMILES | Cc1ccc(NC(=O)c2ccc(CN3CCN(Cc4ccc(cc4)C(=O)O)CC3)cc2)cc1Nc5nccc(n5)c6cccnc6 |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-[[4-[[4-[[4-metil-3-[(4-piridin-3-ilpirimidin-2-il)amino]fenil]carbamoil]fenil]metil]piperazin-1-il]metil]benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 613.708 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 613.28 |