Learn More
Thermo Scientific™ Kit de virus de herpes simple (VHS) IMAGEN™ con ensayo de inmunofluorescencia directa
Código de producto. 13275779
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 pruebas
Tamaño de la unidad:
50 tests
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
13275779 50 pruebas 50 tests
1 options
Código de producto. 13275779 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor K6106112
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    660.00€
    605.46€ / 50 tests
    Ahorro 54.54€
    8% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Realice una detección e identificación rápidas de HSV1 y HSV2 en cultivos celulares con este ensayo de inmunofluorescencia directa.
La prueba de tipificación del virus IMAGEN™ Herpes Simplex es una prueba cualitativa de inmunofluorescencia directa para la detección y tipificación de HSV 1 y HSV 2 en cultivos celulares.
El VHS es una infección común y universal de los seres humanos, asociada con una amplia gama de enfermedades clínicas tanto en individuos inmunocompetentes como inmunocomprometidos. Tanto el HSV 1 como 2 son frecuentemente implicados en infecciones vesiculares localizadas de la piel, conjuntiva y mucosas de la boca o genitales1, 2,3.
Utilice EL kit IMAGEN Herpes Simplex virus (HSV) como un método rápido, sensible y específico para la detección y diferenciación12 de los aislados de HSV y HSV en monocapas de cultivo celular.
  • Resultados rápidos: en poco más de 30 minutos desde la recepción del cultivo o la muestra para análisis
  • Sencillo: reactivos listos para su uso y, además, todos los ensayos IMAGEN siguen la misma metodología básica
  • Excelente sensibilidad y especificidad: los anticuerpos bien caracterizados y de alta calidad usados en el ensayo ofrecen una excelente sensibilidad y especificidad
  • Resultados de fácil lectura
  • Larga vida útil: aproximadamente 24 meses
El virus del herpes simple es un virus de ADN que contiene un nucleocápside icosaédrico rodeado por un sobre que contiene lípidos. El HSV humano está clasificado dentro de la familia Herpesviridae y es miembro de la subfamilia Alphaherpesvirinae. El género Simplexvirus incluye dos especies de virus del herpes simple humano, HSV 1 y HSV 24.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Descripción Kit de VIRUS simple de herpes DE IMAGEN (HSV)
Analitos detectables Glicoproteínas HSV específicas para HSV1 o HSV 2
Incluye 2 x 2 portaobjetos de control positivo, líquido de montaje, 1 reactivo de tipo HSV, 2 reactivo de tipo HSV, instrucciones de uso
Cantidad 50 pruebas