Learn More
Thermo Scientific™ Kit de metapneumovirus humano (hMPV) IMAGEN™ con ensayo de inmunofluorescencia directa
Código de producto. 13225789
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 pruebas
Tamaño de la unidad:
50 tests
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
13225789 50 pruebas 50 tests
1 options
Código de producto. 13225789 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor K6125112
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Realice una detección rápida del hMPV en muestras clínicas con este ensayo de inmunofluorescencia directa.
Detecte rápidamente el hMPV en muestras clínicas con el kit de metapneumovirus humano (hMPV) Thermo Scientific™ IMAGEN™. Este ensayo de inmunofluorescencia directa utiliza dos anticuerpos monoclonales para detectar proteínas estructurales específicas expresadas en todas las cepas de metapneumovirus humanos.
El metapneumovirus humano (hMPV) es un virus respiratorio que causa una infección respiratoria superior. Causa epidemias estacionales centradas alrededor de los meses de invierno, y los síntomas incluyen fiebre con síntomas respiratorios superiores como tos y congestión nasal1. 2 Sin embargo, el hMPV también se ha asociado a enfermedades y síntomas de las vías aéreas inferiores más como la neumonía y la bronquiolitis3,4.
Utilice EL kit IMAGEN Human metapneumovirus (hMPV) como método rápido, sensible y específico para la detección directa de hMPV en muestras clínicas como aspirados nasofaríngeos.
  • Resultados rápidos: en poco más de 30 minutos desde la recepción del cultivo o la muestra para análisis
  • Sencillo: reactivos listos para su uso y, además, todos los ensayos IMAGEN siguen la misma metodología básica
  • Excelente sensibilidad y especificidad: los anticuerpos bien caracterizados y de alta calidad usados en el ensayo ofrecen una excelente sensibilidad y especificidad
  • Resultados de fácil lectura
  • Larga vida útil: aproximadamente 24 meses
El metapneumovirus humano (hMPV) es un virus ARN esférico envuelto de la familia Paramyxoviridae, subfamilia Paramyxovirinae y está clasificado dentro del género Metapneumovirus3. hMPV es el único miembro del género que afecta a los seres humanos, con los demás miembros incluyendo los pneumovirus aviar A, B, C y D1,5.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Descripción Kit de metapneumovirus humano IMAGEN
Analitos detectables Antígeno del metapneumovirus humano (hMPV)
Incluye 2 X 1 portaobjetos de control de positivo, líquido de montaje, reactivo de adenovirus, instrucciones de uso
Cantidad 50 pruebas