Learn More
Thermo Scientific™ Portaobjetos de control positivo IMAGEN™ para el virus del herpes simple
Código de producto. 13275319
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 portaobjetos
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
13275319 1 portaobjetos cada uno
1 options
Código de producto. 13275319 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor S6110302
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    146.00€
    133.55€ / paquete de 1
    Ahorro 12.45€
    8% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Valide sus procedimientos de prueba con el portaobjetos de control positivo para el virus del herpes simple Thermo Scientific™ IMAGEN™
Valide sus procedimientos de prueba con el portaobjetos de control positivo para el virus del herpes simple Thermo Scientific™ IMAGEN™. Un portaobjetos de vidrio para microscopía recubierto de teflón con dos áreas para pocillos separadas de 6 mm de diámetro con células de fibroblastos humanos fijadas con acetona infectadas por el virus del herpes simple tipo 1 (HSV 1) o el virus del herpes simple tipo 2 (HSV 2).
Sellado en bolsa de aluminio rellena con nitrógeno.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Portaobjetos de control positivo IMAGEN para el virus del herpes simple
Cantidad 1 portaobjetos