Learn More
Thermo Scientific™ Kit IMAGEN™ para clamidia mediante ensayo de inmunofluorescencia directa
Código de producto. 13225779
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 pruebas
Tamaño de la unidad:
50 tests
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
13225779 50 pruebas 50 tests
1 options
Código de producto. 13225779 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor K6101112
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    887.00€
    596.63€ / 50 tests
    Ahorro 290.37€
    32% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Detecte e identifique con rapidez Chlamydia en muestras clínicas o cultivos celulares con este ensayo de inmunofluorescencia directa.
El ensayo IMAGEN™ es una prueba de inmunofluorescencia directa cualitativa para la detección de Chlamydia en muestras urogenitales y oftálmicas humanas y para la confirmación de la presencia de Chlamydia en cultivos celulares
Chlamydia trachomatis está reconocida como una causa frecuente de enfermedades de transmisión sexual1,2 y se ha demostrado que causa una variedad de infecciones en el ser humano, algunas de las cuales pueden ser asintomáticas.
Use el kit directo para clamidia IMAGEN como un método rápido, sensible y específico para la detección e identificación directa de clamidia en muestras clínicas o cultivos celulares.
  • Resultados rápidos: en poco más de 30 minutos desde la recepción del cultivo o la muestra para análisis
  • Sencillo: reactivos listos para su uso y, además, todos los ensayos IMAGEN siguen la misma metodología básica
  • Excelente sensibilidad y especificidad: los anticuerpos bien caracterizados y de alta calidad usados en el ensayo ofrecen una excelente sensibilidad y especificidad
  • Resultados de fácil lectura
  • Larga vida útil: aproximadamente 24 meses
Las clamidias son parásitos intracelulares obligados estrechamente emparentados con las bacterias gramnegativas1. El género Chlamydia contiene tres especies conocidas: Chlamydia trachomatis, Chlamydia psittaci y Chlamydia pneumoniae. El ciclo vital de las clamidias es complejo, pero se reconocen dos estructuras principales: el cuerpo elemental infeccioso y el cuerpo reticulado.
Actualmente, para la detección de clamidia en muestras clínicas se utilizan tres métodos de diagnóstico principales. El primero, por aislamiento del organismo y visualización, en el que los cuerpos elementales viables presentes en las muestras clínicas infectan los cultivos celulares y las inclusiones resultantes se detectan mediante técnicas de tinción, por ejemplo, yodo o inmunofluorescencia. El segundo, mediante la demostración directa de la presencia de clamidia en muestras clínicas utilizando un anticuerpo monoclonal marcado con fluoresceína. En tercer lugar, mediante inmunoensayo enzimático (por ejemplo, kit IDEIA™ para clamidia PCE) para determinar la presencia de antígeno clamidia en muestras clínicas3.
Se ha demostrado que las técnicas de inmunofluorescencia directa en las que se utilizan anticuerpos monoclonales marcados con fluoresceína4,5,6 presentan una buena correlación, en comparación con las técnicas de cultivo celular, para la detección de C. trachomatis.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Descripción Kit IMAGEN™ para Chlamydia
Analitos detectables Antígeno de la clamidia
Tipo Kit de pruebas de clamidia
Para utilizar con (aplicación) Detección de inmunoensayo enzimático
Incluye 2 x Portaobjetos de control de positivo, líquido de montaje, reactivo de prueba de clamidia, instrucciones de uso
Cantidad 50 pruebas