Learn More
Thermo Scientific™ Kit IMAGEN™ para adenovirus mediante ensayo de inmunofluorescencia directa
Código de producto. 13215779
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 pruebas
Tamaño de la unidad:
50 tests
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
13215779 50 pruebas 50 tests
1 options
Código de producto. 13215779 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor K6100112
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    640.00€
    426.93€ / 50 tests
    Ahorro 213.07€
    33% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Detecte rápidamente el antígeno de adenovirus en muestras clínicas y confirme adenovirus en cultivos celulares con este ensayo de inmunofluorescencia directa.
Detecte rápidamente el antígeno de adenovirus en muestras clínicas y confirme adenovirus en cultivos celulares con el kit IMAGEN™ para adenovirus Thermo Scientific™. Este ensayo de inmunofluorescencia directa utiliza un anticuerpo monoclonal específico del género para detectar un epítopo de las proteínas de los hexones de los adenovirus que se expresan en todos los serotipos de adenovirus humanos conocidos1.
Los adenovirus humanos se asocian a una gran variedad de enfermedades clínicas en personas inmunocompetentes e inmunodeprimidas; dichas enfermedades incluyen infecciones de las vías respiratorias, de la conjuntiva y del tubo gastrointestinal2,3. Las infecciones son frecuentes en niños y pueden aparecer esporádicamente o en forma de brotes epidémicos.
Use el kit para adenovirus IMAGEN como un método rápido, sensible y específico para la detección e identificación directa de los serotipos de adenovirus humanos en muestras clínicas o cultivos celulares.
  • Resultados rápidos: en poco más de 30 minutos desde la recepción del cultivo o la muestra para análisis
  • Sencillo: reactivos listos para su uso y, además, todos los ensayos IMAGEN siguen la misma metodología básica
  • Excelente sensibilidad y especificidad: los anticuerpos bien caracterizados y de alta calidad usados en el ensayo ofrecen una excelente sensibilidad y especificidad
  • Resultados de fácil lectura
  • Larga vida útil: 24 meses
Los adenovirus son virus de ADN desnudos de simetría icosaédrica. La familia Adenoviridae comprende dos géneros, los adenovirus de los mamíferos (Mastadenovirus) y los adenovirus de las aves (Aviadenovirus)4. Al menos 47 serotipos conocidos de adenovirus humanos se han identificado y caracterizado mediante hemaglutinaciones, neutralización, hibridación de ADN y análisis de endonucleasas de restricción de ADN de adenovirus2,4,5.
El diagnóstico de laboratorio de la infección por adenovirus desempeña un importante papel en el tratamiento de los pacientes, y permite tratar y contener de manera eficaz los brotes epidémicos. Para confirmar la identificación de colonias aisladas de adenovirus se han empleado diversas técnicas, que incluyen las pruebas de neutralización, los radioinmunoensayos, la hibridación de ADN, la microscopía electrónica y la tipificación electroforética de ADN 6,7, 8,9, 106,7,8,9,10. Estas técnicas pueden ser complejas, laboriosas y, a menudo, inadecuadas para el uso habitual. Recientemente se ha descrito el uso de pruebas de inmunofluorescencia directa o de inmunoensayos enzimáticos (p. ej., kit IDEIA™ para clamidia PCE) empleando anticuerpos policlonales o monoclonales específicos del género para la detección directa de adenovirus en muestras clínicas o monocapas de cultivos celulares10,11.
Las pruebas de inmunofluorescencia directa que utilizan anticuerpos monoclonales específicos son un método rápido, sensible y específico para la detección directa de adenovirus en muestras clínicas como aspirados nasofaríngeos y frotis conjuntivales o para la confirmación de colonias aisladas de adenovirus en monocapas de cultivos celulares. El kit para adenovirus IMAGEN es una prueba de inmunofluorescencia directa para la detección e identificación directa de los serotipos de adenovirus humanos en muestras clínicas o cultivos celulares.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Descripción Kit IMAGEN™ para adenovirus
Analitos detectables Antígeno de adenovirus
Incluye Portaobjetos de control de positivo, líquido de montaje, reactivo de adenovirus, instrucciones de uso
Cantidad 50 pruebas