Learn More
Invitrogen™ Reactivo Image-iT™ TMRM (indicador de potencial de membrana mitocondrial)
Código de producto. 15656139
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 x 100 μL
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15656139 5 x 100 μL paquete de 5
1 options
Código de producto. 15656139 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor I34361
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Las membranas mitocondriales sanas mantienen una diferencia en el potencial eléctrico entre el interior y el exterior del orgánulo, conocido como potencial de membrana.
La tetrametilrodamina, éster metílico (TMRM) es una tinción que penetra en las células y se acumula en las mitocondrias activas con potenciales de membrana intactos. Si las células están sanas y tienen mitocondrias en funcionamiento, la señal será brillante. Tras la pérdida del potencial de la membrana mitocondrial, la acumulación de TMRM cesará y la señal se atenuará o desaparecerá. La señal de TMRM se puede detectar con microscopía de fluorescencia, citometría de flujo, clasificación celular, detección de alto rendimiento y análisis de alto contenido.
• Para el estudio dinámico de células vivas del potencial de la membrana mitocondrial (no fijable)
• Detectable con el conjunto de filtros RFP/TRITC (pico de absorción: 548 nm, pico de emisión: 574 nm)
• Multiplexable con tinciones de emisión verde, rojo profundo, violeta y azul, como GFP, DAPI, Hoechst, HCS LipidTOX y LysoTracker Deep Red
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Naranja
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz.
Tipo de producto Reactivo
Línea de productos Molecular Probes
Cantidad 5 x 100 μL
Condiciones de envío Hielo húmedo