Learn More
Invitrogen™ Image-iT™ LIVE Red and Green Caspase Apoptosis Detection Kits for microscopy
Código de producto. 10388932
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Rojo, verde, azul
Verde, rojo, azul
Enzima:
Caspasa 3/7
Policaspasas
Etiqueta o tinte:
FAM-DEVD-FMK, yoduro de propidio (PI), Hoechst 33342
FAM-VAD-FAK, yoduro de propidio (PI), Hoechst 33342
SR-DEVD-FMK, SYTOX Green, Hoechst 33342
SR-VAD-FMK, SYTOX Green, Hoechst 33342
Tamaño de la unidad:
1 set
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Enzima Etiqueta o tinte unitSize
10388932 Rojo, verde, azul Policaspasas SR-VAD-FMK, SYTOX Green, Hoechst 33342 1 set
10700394 Rojo, verde, azul Caspasa 3/7 SR-DEVD-FMK, SYTOX Green, Hoechst 33342 1 set
10013272 Verde, rojo, azul Policaspasas FAM-VAD-FAK, yoduro de propidio (PI), Hoechst 33342 1 set
10434402 Verde, rojo, azul Caspasa 3/7 FAM-DEVD-FMK, yoduro de propidio (PI), Hoechst 33342 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10388932 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor I35101
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Detecte apoptosis mediante microscopía, incluida la microscopía de fluorescencia y HCS, con los kits de detección de apoptosis de caspasas de color verde y rojo Image-iT LIVE que informan sobre actividades de policaspasas y caspasa-3/7.
Detecte y evalúe la activación de la caspasa, la permeabilidad de la membrana y el ciclo celular mediante los kits de detección de apoptosis de policaspasas y caspasas-3 y-7 de color rojo y verde Image-iT LIVE para microscopía, incluida la microscopía de fluorescencia y la detección de alto contenido (HCS). Los kits de detección de caspasas de color rojo y verde Image-iT LIVE utilizan la metodología de inhibidor fluorescente de caspasas (FLICA) para detectar la actividad de la caspasa, una medida de la apoptosis celular, e informar sobre ella. En concreto, los kits de detección de caspasas de color rojo y verde Image-iT LIVE contienen los sustratos SR-VAD-FMK y SR-DEVD-FMK (para fluorescencia roja), o FAM-VAD-FMK y FAM-DEVD-FMK (fluorescencia verde), para la detección de policaspasas y caspasa-3/7, respectivamente. También incluyen tinciones Hoechst 33342 y de yoduro de propidio, lo que permite la evaluación simultánea de la permeabilidad de la membrana y el ciclo celular mediante microscopía y HCS.
Los kits de detección de caspasas de color rojo y verde Image-iT LIVE para microscopía utilizan un nuevo enfoque para detectar caspasas activas: ambos kits de ensayo aprovechan una metodología de inhibidor fluorescente de las caspasas (FLICA), que es una etiqueta de afinidad. Este reactivo asocia una fracción de la fluorometilcetona (FMK) que puede reaccionar covalentemente con una cisteína, con una secuencia de aminoácidos específica de la caspasa. Se utilizan diferentes secuencias de reconocimiento de aminoácidos para detectar diferentes caspasas: ácido valina-alanina-aspártico (VAD) para las policaspasas (incluidas las caspasas-1, -3, -4, -5, -6, -7, -8 y -9) y ácido aspártico-ácido glutámico-ácido valina-aspártico (DEVD) para caspasa-3/7. Se incluye un grupo de sulforhodamina (SR) o carboxifluoresceína (FAM) como indicador.
Se considera que el reactivo FLICA interactúa con el centro de reacción enzimática de una caspasa activada a través de la secuencia de reconocimiento, y luego se acopla covalentemente a través de la fragmentación de la FMK. El inhibidor del FLICA es permeable en células y no citotóxico. Las moléculas FLICA no enlazadas se disipan fuera de la célula y se lavan; la señal rojo o verde fluorescente restante es una medida directa de la cantidad de caspasa activa que estaba presente en el momento en que se agregó el inhibidor. Los picos aproximados de excitación y emisión de los reactivos FLICA, yoduro de propidio y Hoechst 33342 son de 488 nm/⁄530 nm, 535 nm/⁄6617 nm y 350 nm/⁄461 nm, respectivamente. Los reactivos de detección incluidos en los kits de detección de policaspasas de color rojo, caspasa-3/7 de color rojo, policaspasas de color verde y caspasa-3/7 de color verde Image-iT LIVE son SR-VAD-FMK, SR-DEVD-FMK, FAM-VAD-FMK y FAM-DEVD-FMK, respectivamente.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Kit de detección de policaspasas Image-iT LIVE Red
Cantidad 1 kit
Formato Portaobjetos
Tipo de producto Kit de ensayo de caspasa
Contenido y almacenamiento Almacenar en el refrigerador (2–8 °C) y proteger de la luz.
Excitación/emisión SR-VAD-FMK: 550/595
SYTOX Green: 504/523
Hoechst 33342: 350/461
N.º de reacciones 25 pruebas (volúmenes de etiquetado de 300 µl)
Color Rojo, verde, azul
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Línea de productos Image-iT
Método de detección Fluorescencia
Para utilizar con (equipo) Microscopio de fluorescencia
Etiqueta o tinte SR-VAD-FMK, SYTOX Green, Hoechst 33342
Tipo de etiqueta Otras etiquetas o colorantes
Enzima Policaspasas