Learn More
Invitrogen™ Reactivo ReadyProbes™ para potenciador de señal Image-iT™ FX
Código de producto. 13552550
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
13552550 1 kit cada uno
1 options
Código de producto. 13552550 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor R37107
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Image-iT™ FX Signal Enhancer ReadyProbes™ Reagent dramatically reduces background fluorescence resulting from non-specific staining during secondary detection using conjugates of streptavidin or secondary antibodies.
Image-iT™ FX Signal Enhancer ReadyProbes™ Reagent dramatically reduces background fluorescence resulting from non-specific staining during secondary detection using conjugates of streptavidin or secondary antibodies. This reagent is applied directly to slides or coverslips containing fixed and permeabilized cell or tissue samples prior to staining with fluorescent probes.
  • Easy protocol – apply ready-made solution using a dropper bottle
  • Compatible with the other steps in your immunostaining protocol
  • Effective with most fluorescent labels
  • Stable at room temperature – keep handy at your scope or cell culture area
El reactivo ReadyProbes™ para potenciador de señal Image-iT™ reduce drásticamente la fluorescencia de fondo, lo que resulta en una tinción no específica durante la detección secundaria con conjugados de estreptavidina o anticuerpos secundarios. Este reactivo se aplica directamente a los portaobjetos o cubreobjetos que contienen muestras de tejido o células fijas y permeabilizadas antes de la tinción con sondas fluorescentes.
• Protocolo sencillo: aplique el potenciador a partir de una solución preparada en un frasco cuentagotas
• Compatible con los otros pasos de su protocolo de inmunotinción
• Eficaz con muchas etiquetas fluorescentes
• Estables a temperatura ambiente: manténgalo a mano en su zona de trabajo o área de cultivo celular
Consulte otros reactivos ReadyProbes™ para la tinción celular
Descubra más herramientas para la obtención de imágenes celulares fijas
Aplicaciones de imágenes celulares
El reactivo potenciador de señal Image-iT™ FX es un producto altamente eficaz para bloquear la tinción de fondo que resulta de las interacciones inespecíficas de una amplia variedad de colorantes fluorescentes con componentes celulares y tisulares. La tinción de fondo observada con conjugados fluorescentes de estreptavidina y conjugados de anticuerpos se elimina en gran medida cuando el reactivo potenciador de señal Image-iT™ FX se aplica a células fijas y permeables antes de la tinción.
Sugerencias de uso
• Aplique el reactivo potenciador de señal Image-iT™ FX directamente en los portaobjetos o cubreobjetos que contengan muestras de células o tejidos antes de la inmunotinción.
• Después del paso de fijación/permeabilización, simplemente lave y añada suficientes gotas para cubrir la muestra; luego incube durante 30 minutos y continúe con el protocolo de tinción normal.
• Se pueden realizar pasos de bloqueo adicionales después del bloqueo con el reactivo potenciador de señal Image-iT™ ReadyProbes™, según sea necesario
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Potenciadores de señal
Descripción Kit Reactivo ReadyProbes™ para potenciador de señal Image-iT™ FX, solución sin color, pH 7, método de detección fluorescente, reactivo de potenciadores de señal, contiene 6 frascos cuentagotas de 2,5 ml, usados para imágenes celulares, temperatura de almacenamiento de ≤ 25 °C.
Contenido y almacenamiento ≤25 °C
Para utilizar con (aplicación) Adquisición de imágenes de células
Línea de productos Image-iT, ReadyProbes
Tipo de producto Reactivo potenciador de señal FX
Método de detección Fluorescente
Cantidad 1 kit
Tipo de solución Potenciadores de señal
Incluye 6 frascos cuentagotas de 2,5 ml
Formato Bottle(s)