Learn More
Iloprost, MedChemExpress
Código de producto. 16490366
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16490366 2 mg 2 miligramos
16453776 25 mg 25 miligramos
16438298 10 mg 10 miligramos
16414187 50 mg 50 miligramos
16410738 5 mg 5 miligramos
16498026 100 mg 100 miligramos
6 options
Código de producto. 16490366
Marca: Medchem Express HYA0096
MedChemExpress Iloprost (ZK 36374; Ciloprost) is a prostacyclin (PGI2) analogue, involves in embryo development and inflammation improvement, and inhibits tumor metastasis. Iloprost can be used for peripheral vascular research.
Iloprost (ZK 36374
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iloprost
Forma física Oil
CAS 78919-13-8
Color Colorless
Cantidad 2 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H32O4
Sinónimo Ciloprost ZK 36374
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (277.40 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CCC/C=C1C[C@@]2([H])C[C@@H](O)[C@H](/C=C/[C@@H](O)C(C)CC#CC)[C@@]2([H])C\1
Peso molecular (g/mol) 360.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.49
Porcentaje de pureza 98.0%