Learn More
Iloperidona, TRC
Código de producto. 30138706
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138706 5 mg 5 miligramos
30134469 25 mg 25 miligramos
30041112 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138706 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI2672005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 133454-47-4
Fórmula molecular C24 H27 F N2 O4
Peso molecular (g/mol) 426.48
Sinónimo Ethanone, 1-[4-[3-[4-(6-fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinyl]propoxy]-3-methoxyphenyl]-, 1,2-Benzisoxazole, ethanone deriv., 1-[4-[3-[4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinyl]propoxy]-3-methoxyphenyl]ethanone, Fanapt, Fanapta, HP 873, Iloperidone, Ilopt, Zomaril
Nombre IUPAC 1-[4-[3-[4-(6-fluoro-1,2-benzoxazol-3-il)piperidina-1-il]propoxi]-3-metoxifenil]etanona
SMILES COc1cc(ccc1OCCCN2CCC(CC2)c3noc4cc(F)ccc34)C(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iloperidone
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H27FN2O4/c1-16(28)18-4-7-21(23(14-18)29-2)30-13-3-10-27-11-8-17(9-12-27)24-20-6-5-19(25)15-22(20)31-26-24/h4-7,14-15,17H,3,8-13H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 426.1955