Learn More
Iloperidona, Mikromol
Código de producto. 30461304
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Código de producto. Cantidad
30461304 250 mg
1 options
Código de producto. 30461304 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3659.000250
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Iloperidona, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iloperidone
CAS 133454-47-4
Nombres de analitos o componentes Iloperidone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C24 H27 F N2 O4
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Ethanone, 1-[4-[3-[4-(6-fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinyl]propoxy]-3-methoxyphenyl]-, 1,2-Benzisoxazole, ethanone deriv., 1-[4-[3-[4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinyl]propoxy]-3-methoxyphenyl]ethanone, Fanapt, Fanapta, HP 873, Iloperidone, Ilopt, Zomaril
Fórmula InChI InChI=1S/C24H27FN2O4/c1-16(28)18-4-7-21(23(14-18)29-2)30-13-3-10-27-11-8-17(9-12-27)24-20-6-5-19(25)15-22(20)31-26-24/h4-7,14-15,17H,3,8-13H2,1-2H3
Tipo de solución Neat
SMILES COc1cc(ccc1OCCCN2CCC(CC2)c3noc4cc(F)ccc34)C(=O)C
Nombre IUPAC 1-[4-[3-[4-(6-fluoro-1,2-benzoxazol-3-il)piperidin-1-il]propoxi]-3-metoxifenil]etanona
Peso molecular (g/mol) 426.48
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 426.1955 g/mol