Learn More
Iloperidona-d3, TRC
Código de producto. 30240804
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240804 2.5 mg 2.50 miligramo
30240734 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30240804 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI2672032.5MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1071168-82-5
Fórmula molecular C24H24D3FN2O4
Peso molecular (g/mol) 429.5
Sinónimo 1-[4-[3-[4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinyl]propoxy]-3-methoxyphenyl]ethanone-D3, HP 873-d3, Zomaril-d3;
SMILES FC1=CC=C2C(ON=C2C3CCN(CCCOC4=C(OC)C=C(C(C([2H])([2H])[2H])=O)C=C4)CC3)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iloperidone ethanone-d3
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H27FN2O4/c1-16(28)18-4-7-21(23(14-18)29-2)30-13-3-10-27-11-8-17(9-12-27)24-20-6-5-19(25)15-22(20)31-26-24/h4-7,14-15,17H,3,8-13H2,1-2H3/i1D3