Learn More
Ilomastat, MedChemExpress
Código de producto. 16496808
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496808 10 mg 10 miligramos
16449357 5 mg 5 miligramos
16412887 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16496808 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY1576810mg
MedChemExpress Ilomastat (GM6001) is a potent and broad spectrum matrix metalloprotease (MMP) inhibitor, inhibits MMPs (IC50s, 1.5 nM for MMP-1; 1.1 nM for MMP-2; 1.9 nM for MMP-3; 0.5 nM for MMP-9), with a Ki of 0.4 nM for human skin fibroblast collagenase (MMP-1).
Ilomastat (GM6001) is a potent and broad spectrum matrix metalloprotease (MMP) inhibitor, inhibits MMPs (IC50s, 1.5 nM for MMP-1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ilomastat
Forma física Solid
CAS 142880-36-2
Color Yellow
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H28N4O4
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo GM6001 Galardin
Información de solubilidad DMSO : ≥ 47 mg/mL (120.99 mM)
SMILES O=C(N[C@@H](CC1=CNC2=C1C=CC=C2)C(NC)=O)[C@H](CC(C)C)CC(NO)=O
Peso molecular (g/mol) 388.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 388.46
Porcentaje de pureza 95.38%