Learn More
ILK-IN-2, MedChemExpress
Código de producto. 16450306
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16450306 2 mg 2 miligramos
16447578 10 mg 10 miligramos
16410058 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16450306 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY18676B
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
MedChemExpress ILK-IN-2 (OSU-T315 analog) is a ILK inhibitor.
ILK-IN-2 (OSU-T315 analog) is a ILK inhibitor.
Specifica
Nombre del producto químico o material ILK-IN-2
Forma física Solid
CAS 1333146-24-9
Color Off-White
Cantidad 2 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H30F3N5O
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo OSU-T315 analog
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (93.70 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC)CCC1=NN(C2=CC=C(N3CCNCC3)C=C2)C(C4=CC=C(C5=CC=C(C(F)(F)F)C=C5)C=C4)=C1
Peso molecular (g/mol) 533.59
Formula Weight (peso de la fórmula) 533.59
Porcentaje de pureza 98.14%
Grado Research
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Research purposes only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.