Learn More
Ilginatinib maleate, MedChemExpress
Código de producto. 16490288
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16490288 5 mg 5 miligramos
16483777 50 mg 50 miligramos
16447828 10 mg 10 miligramos
16427656 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16490288 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19631
MedChemExpress Ilginatinib maleate (NS-018 maleate) is a highly active and orally bioavailable JAK2 inhibitor, with an IC50 of 0.72 nM, 46-, 54-, and 31-fold selectivity for JAK2 over JAK1 (IC50, 33 nM), JAK3 (IC50, 39 nM), and Tyk2 (IC50, 22 nM).
Ilginatinib maleate (NS-018 maleate) is a highly active and orally bioavailable JAK2 inhibitor, with an IC50 of 0.72 nM, 46-, 54-, and 31-fold selectivity for JAK2 over JAK1 (IC50, 33 nM), JAK3 (IC50, 39 nM), and Tyk2 (IC50, 22 nM).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ilginatinib maleate
CAS 1354799-87-3
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H24FN7O4
Cantidad 5 mg
Sinónimo NS-018 maleate
Información de solubilidad DMSO : ≥ 30 mg/mL (59.35 mM) ∣H2O : 1 mg/mL (1.98 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN1N=CC(C2=CC(N[C@H](C3=CC=C(F)C=C3)C)=NC(NC4=NC=CN=C4)=C2)=C1.O=C(O)/C=C\C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 505.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 505.5
Porcentaje de pureza 97.04%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease