Learn More
Ilaprazol, Mikromol
Código de producto. 30459137
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30459137 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30459137 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3745.000250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-04-2027
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ilaprazol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ilaprazole
CAS 172152-36-2
Nombres de analitos o componentes Ilaprazole
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C19 H18 N4 O2 S
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 2-[[(4-Methoxy-3-methyl-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-6-(1H-pyrrol-1-yl)-1H-benzimidazole, 1H-Benzimidazole, 2-[[(4-methoxy-3-methyl-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-5-(1H-pyrrol-1-yl)- (9CI), 2-[[(4-Methoxy-3-methyl-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-6-(1H-pyrrol-1-yl)-1H-benzimidazole, IY 81149
Fórmula InChI InChI=1S/C19H18N4O2S/c1-13-17(20-8-7-18(13)25-2)12-26(24)19-21-15-6-5-14(11-16(15)22-19)23-9-3-4-10-23/h3-11H,12H2,1-2H3,(H,21,22)
Tipo de solución Sin diluir
SMILES COc1ccnc(CS(=O)c2nc3cc(ccc3[nH]2)n4cccc4)c1C
Nombre IUPAC 2-[(4-metoxi-3-metilpiridin-2-il)metilsulfinil]-5-pirrol-1-il-1H-benzimidazol
Peso molecular (g/mol) 366.44
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 366,115 g/mol