Learn More
Ilaprazol-D3, TRC
Código de producto. 30406254
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30406254 1 mg 1 miligramo
30405535 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30406254 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI2664021MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1070969-17-3
Fórmula molecular C19 D3 H15 N4 O2 S
Peso molecular (g/mol) 369.455
Sinónimo 2-[[[4-(Methoxy-d3)-3-methyl-2-pyridinyl]methyl]sulfinyl]-6-(1H-pyrrol-1-yl)-1H-benzimidazole
Nombre IUPAC 2-[[3-3-metil-4-(trideuteriometoxi)piridina-2-il]metilsulfinil]-6-pirrrol-1-il-1H-benzimidazol
SMILES [2H]C([2H])([2H])Oc1ccnc(CS(=O)c2nc3ccc(cc3[nH]2)n4cccc4)c1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ilaprazole-d3
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H18N4O2S/c1-13-17(20-8-7-18(13)25-2)12-26(24)19-21-15-6-5-14(11-16(15)22-19)23-9-3-4-10-23/h3-11H,12H2,1-2H3,(H,21,22)/i2D3
Formula Weight (peso de la fórmula) 369.134