missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ IL4R Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16659594
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16659594 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16659594 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA5103142

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of total IL4R/CD124.

IL4 Receptor alpha (IL4RA) is the alpha chain of the interleukin 4 receptor which binds to both interleukin 4 and interleukin 13 to regulate IgE production, chemokine and mucus production at sites of allergic inflammmation. The IL4 response is involved in promoting Th2 differentiation. The secreted extracellular domain of IL4R alpha, called sIL4R alpha, can inhibit IL4-mediated cell proliferation and IL5 upregulation by T-cells. It has no signaling abilities. Allelic variations in the IL4RA gene have been associated with atopy, a condition that can manifest itself as allergic rhinitis, sinusitus, asthma, or eczema.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL4R
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica IL4R
N.º de referencia del gen P16382, P24394
Alias de gen 582J2.1; CD124; il-4 receptor; IL-4 receptor alpha chain; IL-4 receptor subunit alpha; IL-4-binding protein; IL4-BP; Il4r; IL4R nirs variant 1; IL-4R subunit alpha; IL4RA; IL-4RA; IL-4R-alpha; interleukin 4 receptor; interleukin 4 receptor, alpha; interleukin-4 receptor alpha chain; interleukin-4 receptor subunit alpha; Soluble IL-4 receptor subunit alpha; Soluble interleukin-4 receptor subunit alpha
Símbolos de los genes IL4R, Il4ra
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human IL4R(Accession P24394), corresponding to amino acid residues V94-S144.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 16190, 3566
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.