missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL2RG Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. p-7204385 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16808473 20 μL 20 microlitros
16898463 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16808473 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 114091AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

IL2RG is an important signaling component of many interleukin receptors, including those of interleukin -2, -4, -7 and -21, and is thus referred to as the common gamma chain. Mutations in this gene cause X-linked severe combined immunodeficiency (XSCID), as well as X-linked combined immunodeficiency (XCID), a less severe immunodeficiency disorder.

Especificaciones

Antígeno IL2RG
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.14 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica IL2RG
N.º de referencia del gen P31785, P34902
Alias de gen CD132, IL 2 receptor subunit gamma, IL 2R subunit gamma, IL 2RG, IL2RG, IMD4, p64, SCIDX, SCIDX1
Símbolos de los genes IL2RG
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno IL2RG Fusion Protein Ag1911
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 140924, 16186, 3561
Especies diana Human, Rat, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.