missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
IL2RG is an important signaling component of many interleukin receptors, including those of interleukin -2, -4, -7 and -21, and is thus referred to as the common gamma chain. Mutations in this gene cause X-linked severe combined immunodeficiency (XSCID), as well as X-linked combined immunodeficiency (XCID), a less severe immunodeficiency disorder.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | IL2RG |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.14 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | IL2RG |
| N.º de referencia del gen | P31785, P34902 |
| Alias de gen | CD132, IL 2 receptor subunit gamma, IL 2R subunit gamma, IL 2RG, IL2RG, IMD4, p64, SCIDX, SCIDX1 |
| Símbolos de los genes | IL2RG |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?