Learn More
Invitrogen™ IL1R1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17289973 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
17289973 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 17289973 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA5117479
Rabbit Polyclonal Antibody
This antibody has been tested in direct-ELISA.
The IL-1 system includes two agonists (IL-1 and IL-1), converting enzymes, antagonists, two receptors (IL-1 RI and IL-1 RII) and the IL-1 receptor accessory protein. Interleukin-1 signal is transduced through the type I receptor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IL1R1
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol, 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica Il1r1
N.º de referencia del gen P14778
Alias de gen antigen CD121a; CD121 alpha; CD121 antigen-like family member A; CD121a; CD121b; D2S1473; il1 receptor; il-1 receptor; IL-1 receptor alpha chain; IL1R; il-1r; IL1R1; IL-1R1; IL-1R-1; Il1r-1; IL1RA; IL-1R-alpha; IL1RT1; IL-1RT1; IL-1RT-1; IL-iR; interleukin 1 beta receptor type 1 short transmembrane form; interleukin 1 beta receptor type 1 soluble form; interleukin 1 bete receptor type 1 long transmembrane form; interleukin 1 receptor alpha, type I; interleukin 1 receptor type 1; interleukin 1 receptor, type I; interleukin-1 receptor; interleukin-1 receptor alpha; Interleukin-1 receptor type 1; Interleukin-1 receptor type 1, membrane form; Interleukin-1 receptor type 1, soluble form; Interleukin-1 receptor type I; mIL-1R1; p80; sIL-1R1
Símbolos de los genes Il1r1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Human Interleukin-1 receptor type 1 protein (18-320aa).
Método de purificación Protein G
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3554
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C or -80°C if preferred
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG