missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ IL13RA2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15596322
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15596322 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15596322 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA544066

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Peptide sequence: DHFKECTVEY ELKYRNIGSE TWKTIITKNL HYKDGFDLNK GIEAKIHTLL Sequence homology: Cow: 93%; Dog: 100%; Guinea Pig: 93%; Horse: 93%; Human: 100%; Mouse: 86%; Pig: 100%; Rabbit: 86%; Rat: 100%.

IL13RA2 (interleukin-13 receptor subunit alpha-2) is closely related to IL13RA1, a subuint of the interleukin 13 receptor complex. This protein binds as a monomer to IL13 with high affinity, but lacks cytoplasmic domain, and does not appear to function as a signal mediator.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL13RA2
Aplicaciones Western Blot, Surface Plasmon Resonance
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
génica IL13RA2
N.º de referencia del gen Q14627
Alias de gen cancer/testis antigen 19; CD213a2; CT19; IL-13 receptor subunit alpha-2; IL13BP; IL13R; IL-13R; IL-13R subunit alpha-2; IL13RA2; IL-13RA2; IL-13R-alpha-2; interleukin 13 binding protein; interleukin 13 receptor alpha 2; interleukin 13 receptor alpha 2 chain; interleukin 13 receptor alpha chain 2; interleukin 13 receptor subunit alpha 2; interleukin 13 receptor, alpha 2; interleukin-13 receptor subunit alpha-2; interleukin-13 receptor subunit alpha-2-like; interleukin-13-binding protein
Símbolos de los genes IL13RA2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide directed towards the N-terminal of human IL13RA2 (aa 60-109).
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3598
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.