Learn More
Invitrogen™ Mouse IL-3 ELISA Kit
Código de producto. 18597784
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 x 96 pruebas
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
paquete de 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18597784 10 x 96 pruebas paquete de 10
15415303 96 pruebas 1 set
17165749 5 × 96 pruebas cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18597784 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor EMIL3X10
ELISA
The Mouse Interleukin-3 (Ms IL-3) ELISA quantitates Ms IL-3 in mouse serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Ms IL-3. Principle of the method The Mouse IL-3 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
La interleucina 3 (IL-3), también llamada factor de crecimiento de mastocitos (MCGF), factor estimulante de colonias múltiples (multi-CSF) o eosinófilo-CSF (E-CSF), es producida por células T activadas, mastocitos y eosinófilos. La IL-3 es un factor de crecimiento hematopoyético que estimula la formación de colonias de eritroides, megacariocitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, mastocitos y linajes monocíticos. La mayoría de estas funciones mejoran con la coestimulación con otras citoquinas o dependen de esta. La IL-3 humana y la de los ratones comparten solo el 29 % de la identidad de secuencia en el nivel de aminoácidos. La bioactividad de la IL-3 es depende en gran medida de la especie. Por ejemplo, la IL-3 humana no tiene ninguna actividad en las células de ratón. La IL-3 es una potente citoquina aceleradora del crecimiento. La IL-3 puede soportar la proliferación de una amplia gama de tipos de células hematopoyéticas y participa en una variedad de actividades celulares, como el crecimiento celular, la diferenciación y la apoptosis. Se ha demostrado que la IL-3 también posee actividad neurotrófica y puede estar asociada con trastornos neurológicos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P01586
Intervalo del ensayo 0.16 to 40 pg/mL
Sensibilidad del ensayo 0.2 pg/mL
Intervalo de calibración 0.2 pg/mL to 40 pg/mL
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Familia de proteínas Cytokines & Receptors
Tipo de muestra Plasma, Serum, Supernatant
Especificidad Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citocinas analizadas: CD30 de ratón, L CD30, T CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, eotaxina, eotaxina-2, ligando Fas, fractalquina, GCSF, IFN-gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-4, IL-5, IL-6, IL-9, IL-10, IL-13, KC, leptina R, LEPTINA(OB), LIX, L-selectina, linfotactina, MCP-5, M-CSF, MIG, MIP-1 alfa, MIP-1 gamma, MIP-2, MIP-3 beta, MIP-3 alfa, PF-4, Pselectina, SCF, SDF-1 alfa, TARC, TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF RI, TPO, VEGF.
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Mouse
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 16187
Símbolo de gen BPA,Csfmu,HCGF,Il-3,MCGF,PSF
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10
Contenido del kit Pre-coated 96 well plate, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte HRP
Cantidad 10 x 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Inmunología
Volumen de muestra Plasma 50 μL, Serum 50 μL, Supernatant 100 μL
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo RP23-309E16.5, BPA, Csfmu, HCGF, Il-3, MCGF, PSF
Objetivo Ratón
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min