missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ IL-1RAcP Monoclonal Antibody (04), Invitrogen™

Código de producto. p-7240498
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17789863 50 μL 50 microlitros
17799523 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17789863 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA543520

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Specificity: Human IL-1RAcP/IL-1R3

This gene encodes a component of the interleukin 1 receptor complex, which initiates signaling events that result in the activation of interleukin 1-responsive genes. Alternative splicing of this gene results in membrane-bound and soluble isoforms differing in their C-terminus. The ratio of soluble to membrane-bound forms increases during acute-phase induction or stress.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL-1RAcP
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 04
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative
génica IL1RAP
N.º de referencia del gen Q9NPH3
Alias de gen 6430709H04Rik; AI255955; AV239853; C3orf13; hide; IL 1R 3; IL 1R3; IL 1RAcP; IL 1RAP; IL-1 receptor accessory protein; IL1R3; IL-1R3; IL-1R-3; IL1RAcP; IL-1RAcp; Il1racpb; Il1rap; ILN; Interleukin; interleukin 1 receptor accessory protein; interleukin-1 receptor 3; Interleukin-1 receptor accessory protein; interleukin-1 receptor accessory protein beta; Interleukin-33 receptot beta chain
Símbolos de los genes IL1RAP
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant Human IL-1RAcP/IL-1R3 protein.
Método de purificación Protein A
Cantidad 50 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3556
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.