Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA humana IL-17A, alta sensibilidad
Descripción
La interleucina-17A (IL-17A, CTLA-8) es una citoquina derivada de células CD4+ T que favorece respuestas inflamatorias en las líneas de células y es elevada en la artritis reumatoide, el asma, la esclerosis múltiple, la psoriasis y el rechazo de trasplantes. La IL-17A es un homodímero 32 kDa largo unido por puentes de disulfuro que consiste en 136 aminoácidos y forma parte de una familia de seis especies de proteínas (IL-17A-17F) y señales a través del receptor de IL-17 (IL-17R/CDw217). Las células CD4+ T activadas en sangre periférica producen niveles altos del homodímero IL-17A y la IL-17A también mejora la expresión de la molécula 1 de adhesión intracelular (ICAM-1) en fibroblastos humanos. En particular, la IL-17A humana también estimula las células epiteliales, endoteliales o fibroblásticas para secretar IL-6, IL-8, G-CSF y PGE2. En presencia de IL-17A humana, los fibroblastos pueden sostener la proliferación de los progenitores hematopoyéticos de la CD34+ e inducir la maduración en neutrófilos. La IL-17A de ratón, rata y humana pueden inducir la secreción de IL-6 en las células estromales del ratón, lo que indica que todos los homólogos pueden reconocer el receptor del ratón. LA IL-17A regula las actividades de la NF-kappa B y de las quinasas de proteínas activadas por mitógenos, estimula la expresión de la IL-6 y la ciclooxigenasa-2 (PTGS2/COX-2), y mejora la producción de óxido nítrico (NO).
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | Q16552 |
| Intervalo del ensayo | 0.23 to 15 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0.01 pg/mL |
| Conjugado | HRP |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Serum, Supernatant |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | 3605 |
| Símbolo de gen | IL17A |
| CV interensayo | 6.3% |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.