Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para IL-17 (IL-17A) porcina
Código de producto. 15435403
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15435403 96 pruebas 1 set
17125979 5 x 96 pruebas cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15435403 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor ESIL17A
Includes
Placas precubiertas, estándar, anticuerpo detector, conjugado HRP, diluyentes, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada y cubiertas de placa.
Kit de ELISA tipo sándwich
El ELISA para interleucina 17 (IL-17A) porcina cuantifica la IL-17A porcina en suero, plasma o un medio de cultivo celular de cerdo. El ensayo reconocerá exclusivamente la IL-17A porcina natural y recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) tipo sándwich de fase sólida de IL-17A porcina está diseñado para calcular la cantidad del objetivo que se une entre un par de anticuerpos emparejados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
La interleucina-17A (IL-17A, CTLA-8) es una citoquina derivada de células CD4+ T que favorece respuestas inflamatorias en las líneas de células y es elevada en la artritis reumatoide, el asma, la esclerosis múltiple, la psoriasis y el rechazo de trasplantes. La IL-17A es un homodímero 32 kDa largo unido por puentes de disulfuro que consiste en 136 aminoácidos y forma parte de una familia de seis especies de proteínas (IL-17A-17F) y señales a través del receptor de IL-17 (IL-17R/CDw217). Las células CD4+ T activadas en sangre periférica producen niveles altos del homodímero IL-17A y la IL-17A también mejora la expresión de la molécula 1 de adhesión intracelular (ICAM-1) en fibroblastos humanos. En particular, la IL-17A humana también estimula las células epiteliales, endoteliales o fibroblásticas para secretar IL-6, IL-8, G-CSF y PGE2. En presencia de IL-17A humana, los fibroblastos pueden sostener la proliferación de los progenitores hematopoyéticos de la CD34+ e inducir la maduración en neutrófilos. La IL-17A de ratón, rata y humana pueden inducir la secreción de IL-6 en las células estromales del ratón, lo que indica que todos los homólogos pueden reconocer el receptor del ratón. LA IL-17A regula las actividades de la NF-kappa B y de las quinasas de proteínas activadas por mitógenos, estimula la expresión de la IL-6 y la ciclooxigenasa-2 (PTGS2/COX-2), y mejora la producción de óxido nítrico (NO).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Q60I29
Intervalo del ensayo 16,38-4000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 14 pg
Intervalo de calibración De 14 pg/mL a 4000 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Citocinas y receptores
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este par de anticuerpos ELISA también puede reconocer la IL-17 A bovina y equina.
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Porcino
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 449530
Símbolo de gen IL17
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Inflamación
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo IL17
Objetivo Porcino
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min