Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para IL-10 equina
Código de producto. 17894050
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
paquete de 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17894050 10 × 96 pruebas paquete de 10
15424883 96 pruebas 1 set
17164829 5 x 96 pruebas cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17894050 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor EEIL10X10
Includes
Placas precubiertas, estándar, anticuerpo detector, conjugado HRP, diluyentes, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada y cubiertas de placa.
Kit de ELISA tipo sándwich
El ELISA para interleucina-10 equina (Eq IL-10) cuantifica la Eq IL-10 en suero, plasma o un medio de cultivo celular equino. El ensayo reconocerá exclusivamente la Eq IL-10 natural y recombinante. Principio del método El ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich en fase sólida para IL-10 equina está diseñado para medir la cantidad del objetivo ligado entre un par de anticuerpos emparejados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
La interleucina-10 es una citocina pleotrópica que desempeña un papel importante como reguladora de la función celular linfoide y mieloide. En humanos, la IL-10 se produce a través de linfocitos T en sangre periférica CD8(+) activados o bien por clones de linfocitos T CD4(+) colaboradores. Debido a la capacidad de la IL-10 para bloquear la síntesis de citocinas y varias funciones celulares accesorias de macrófagos, esta citocina es un potente supresor de las funciones efectoras de los macrófagos, linfocitos T y células NK. Además, la IL-10 participa en la regulación de la proliferación y diferenciación de células B, mastocitos y timocitos. La estructura primaria de la IL-10 humana se ha determinado mediante la clonación del ADNc que codifica la citocina. La proteína correspondiente emplea 160 aminoácidos con una masa molecular prevista de 18,5 kDa. En base a su estructura primaria, la IL-10 es miembro de la familia de citocinas de cuatro hélices alfa. En soluciones, la IL-10 humana es un homodímero con una masa molecular aparente de 39 kDa. Aunque contiene un sitio de glicosilación ligado a N, carece de carbohidratos detectables. La proteína recombinante expresada en E. coli retiene entonces todas las actividades biológicas conocidas. El gen de la IL-10 humana se encuentra en el cromosoma 1 y está presente como una sola copia en el genoma. IL-10 de humano exhibe una fuerte homología de secuencias de ADN y aminoácidos a IL-10 murina y un marco de lectura abierto en el genoma del virus de Epstein-Barr, BCRF1 que comparte muchas de las actividades biológicas de las citocinas celulares y, por consiguiente, puede desempeñar un papel importante en la interacción del virus huésped. Las propiedades inmunodepresoras de la IL-10 sugieren un posible uso clínico de la IL-10 en la supresión de rechazos de injertos después de un trasplante de órganos. Además, la IL-10 también puede ejercer fuertes actividades antiinflamatorias.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Q28374
Intervalo del ensayo De 0,102 a 25 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 1,5 pg/ml
Intervalo de calibración De 90 pg/ml a 25 ng/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Citocinas y receptores
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este par de anticuerpos ELISA de tipo sándwich detecta la IL-10 equina.
Suficiente para Ensayos de 10 x 96
Especies diana Caballo
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 100034187
Símbolo de gen IL10
CV interensayo < 12%
CV intraensayo < 10%
Contenido del kit Solución de parada, Cromógeno, Concentrado de diluyente de ensayo, Tampón de lavado, Cubiertas adhesivas para placas, Anticuerpo de detección biotinilado, Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, SAV-HRP
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 10 × 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Inmunología
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo IL-10
Objetivo Caballo
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min