Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para IL-10 equina
Código de producto. 15424883
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
paquete de 10
Código de producto. 15424883
Marca: Invitrogen™ EEIL10
Includes
Placas precubiertas, estándar, anticuerpo detector, conjugado HRP, diluyentes, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada y cubiertas de placa.
Kit de ELISA tipo sándwich
El ELISA para interleucina-10 equina (Eq IL-10) cuantifica la Eq IL-10 en suero, plasma o un medio de cultivo celular equino. El ensayo reconocerá exclusivamente la Eq IL-10 natural y recombinante. Principio del método El ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich en fase sólida para IL-10 equina está diseñado para medir la cantidad del objetivo ligado entre un par de anticuerpos emparejados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
La interleucina-10 es una citocina pleiotrópica que desempeña un papel importante como regulador de la función celular linfoide y mieloide. En humanos, la IL-10 se produce a través de células T en sangre periférica CD8(+) activadas o por clones de células T CD4(+) T-auxiliar. Debido a la capacidad de IL-10 para bloquear la síntesis de citocinas y varias funciones celulares accesorias de macrófagos, esta citocina es un potente supresor de las funciones efectores de macrófagos, células T y células NK. Además, IL-10 participa en la regulación de la proliferación y diferenciación de células B, mastocitos y timocitos. La estructura primaria de IL-10 humano se ha determinado clonando el ADNc que codifica la citocina. La proteína correspondiente ejerce 160-aminoácidos con una masa molecular prevista de 18,5 kDa. En base a su estructura primaria, IL-10 es miembro de la familia de cuatro grupos de citoquinas. En solución humana, IL-10 es un homodímero con una masa molecular aparente de 39 kDa. Aunque contiene un sitio de glicosilación ligado a N, carece de carbohidratos detectables. La proteína recombinante expresada en E. coli retiene todas las actividades biológicas conocidas. El gen IL-10 humano se encuentra en el cromosoma 1 y está presente como una sola copia en el genoma. La IL-10 humana exhibe una fuerte homología de secuencias de ADN y aminoácidos a la IL-10 murina y un marco de lectura abierto en el genoma del virus de Epstein-Barr, BCRF1 que comparte muchas de las actividades biológicas de las citocinas celulares y, por consiguiente, puede desempeñar un papel importante en la interacción del virus huésped. Las propiedades inmunodepresoras de IL-10 sugieren un posible uso clínico de IL-10 en la supresión de rechazos de injertos después de transplantes de órganos. Además, IL-10 puede ejercer fuertes actividades antiinflamatorias.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Q28374
Intervalo del ensayo 0,102-25 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 90 pg
Intervalo de calibración De 90 pg/mL a 25 ng/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Citocinas y receptores
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este par de anticuerpos ELISA de tipo sándwich detecta la IL-10 equina.
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Equina
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 100034187
Símbolo de gen IL10
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Inmunología
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo IL-10
Objetivo Equina
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min