Learn More
IKK-IN-1, MedChemExpress
Código de producto. 16445898
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16445898 10 mg 10 miligramos
16441389 1 mg 1 miligramo
16438537 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16445898 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13873
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
MedChemExpress IKK-IN-1 is an inhibitor of IKK extracted from patent WO2002024679A1, compound example 18-13.
IKK-IN-1 is an inhibitor of IKK extracted from patent WO2002024679A1, compound example 18-13.
Specifications
Nombre del producto químico o material IKK-IN-1
CAS 406211-06-1
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H26ClN3O4
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (77.17 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1NC2=C(CO1)C(C3CCNCC3)=CC(C(C(O)=CC=C4)=C4OCC5CC5)=N2.Cl
Peso molecular (g/mol) 431.91
Formula Weight (peso de la fórmula) 431.91
Porcentaje de pureza 95.04%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation