Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inhibidor V de IKK-2
Código de producto. 15436749
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15436749 10mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 15436749 Proveedor Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J65132.MA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-03-2027
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Un inhibidor selectivo de IKK-2
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cantidad 10mg
Descripción Blanco
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Para utilizar con (aplicación) Un inhibidor selectivo de IKK-2
CAS 978-62-1
Fórmula molecular C15H8ClF6NO2
Formula Weight (peso de la fórmula) 383,67g/mol
Sinónimo N-(3,5-bis-trifluorometilfenil)-5-cloro-2-hidroxibenzamida; IMD-0354
Sensibilidad Sensible a la luz
Tipo de producto Reactivo de transducción de la señal
Formulario Polvo
Vis mere Vis mindre
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.