Descripción
The IkB Alpha antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody generated with recombinant protein of human IkB Alpha. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The IkB Alpha antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, ELISA analysis.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | IkB Alpha |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA |
| Clasificación | Recombinant Monoclonal |
| Clon | 5C24 |
| Concentración | 500 μg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Símbolos de los genes | IKBA; MAD-3; NFKBI |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant Protein |
| Método de purificación | Protein A purification |
| Mostrar más |