Learn More
IKarisoside A, MedChemExpress
Código de producto. 16411568
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16411568 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16411568 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0875
MedChemExpress IKarisoside A (Icarisoside-A) is a natural flavonol glycoside and has anti-inflammatory properties.
IKarisoside A (Icarisoside-A) is a natural flavonol glycoside and has anti-inflammatory properties.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material IKarisoside A
CAS 55395-07-8
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H28O10
Cantidad 5 mg
Sinónimo Icarisoside-A Baohuoside II
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (199.80 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC(O)=C2C(OC(C3=CC=C(O)C=C3)=C(O[C@H](O[C@@H](C)[C@H](O)[C@H]4O)[C@@H]4O)C2=O)=C1C/C=C(C)\C
Peso molecular (g/mol) 500.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 500.49
Porcentaje de pureza 98.33%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation